Learn More
Wld Tec™ BURNER BUNSEN FUEGO SCS PRO
Sicherer, schlanker, vielseitiger und energieeffizienter Laborgasbrenner. Wld Tec™ Fuego Pro SCS Gasbrenner besteht aus Edelstahl und hitzebeständigem Glas.
Marke: Wld Tec™ 8.204.000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bedienung über Tasten oder Fußpedal
- Gaseinlassfilter
- DVGW-zugelassen
- Animierte Grafikanzeige
- Batteriebetrieb möglich
- Gasverbrauchsanzeige
- Modernes Design
- Das niedrige Gehäuse sorgt für hohen Arbeitskomfort
- Weniger Luftwirbel
- Zur Reinigung abnehmbarer Brennerkopf
- Integrierter Abzug
- Universal
- Geeignet für den Einsatz mit Erdgas und Propan/Butan über ein Gasnetz, Gaskartuschen oder Gasflaschen
- Sicher:
- Überhitzungsschutz
- Kontinuierliche Brennerkopfsteuerung
- Erkennung von Verstopfungen des Brennkopfes
- Restwärmeanzeige
- Die automatische Abschaltfunktion verhindert eine unbeabsichtigte Entzündung der Flamme, wenn der Brenner längere Zeit nicht in Brand gesetzt wurde
- Akustische Signale
- Umweltschonend
- Energiesparend nach den neuesten Standards
- Rücknahmegarantie
- Ältere WLD-TEC Brenner werden zurückgenommen und umweltgerecht entsorgt
- Robust
- Edelstahlkonstruktion, auch in Bezug auf Steuerung und Gasanschluss
- Hitzebeständiges Glasdisplay
Spezifikation
Labor-Gasbrenner | |
103 mm | |
49 mm | |
1.300 °C (Erdgas), 1.350 °C (Flüssiggas) | |
700 g |
Erdgas, Butan, Propan | |
Edelstahl | |
Pedal und Tastenfunktion | |
Je 1 | |
130 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
WLD016 Fuego LCD screen ENG
DateigrößeVersion: 605.7 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wld Tec™ BURNER BUNSEN FUEGO SCS PRO > Inhalt: Animiertes Grafikdisplay, Einzel- oder Doppelklick-IR-Sensor, Batteriebetrieb, Kühlerinnerung, Nulldruck-Abschaltung, Gasverbrauchsanzeige
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur