Learn More
Wld Tec™ Flamme 100 Sicherheits-Bunsenbrenner
Sichere Alternative für herkömmliche Bunsen- oder Alkoholbrenner. Wld Tec™ Flamme 100 Sicherheitsbunsenbrenner ist ideal für alle flammenbezogenen Laboranwendungen geeignet.
Marke:  Wld Tec™ 2.100.000
Artikelnummer. 11774169
  • 497.84 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mehrfach verwendbar
    • Geeignet für alle flammenbezogenen Laboranwendungen
    • Die Fertigflamme ermöglicht eine graduierte Erwärmung sowie eine sichere Sterilisation
    • Flammengröße und -intensität können stufenlos eingestellt werden
  • Anwenderfreundlich
    • Aktivierung auf Knopfdruck
    • Optionale Fußpedalsteuerung
    • Optionale IR-Sensorsteuerung
  • Zuverlässige Sicherheit
    • Sicherheitskontrollsystem (SCS)
    • Aktivierung der Gasabsperrung
    • Überhitzungsschutz
    • Erkennung von Verstopfungen des Brennkopfes
  • Effizient
    • Kostengünstig in der Handhabung
    • Minimierter Gasverbrauch
  • Kompakt und robust
    • Gehäuse und Brenner aus Edelstahl
    • Abnehmbares Brennerrohr für einfaches Verkleben
    • Geringer Platzbedarf
Spezifikation
Spezifikation
Labor-Gasbrenner
Erdgas, Butan, Propan
34  mm
Je 1
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Wld Tec™ Flamme 100 Sicherheits-Bunsenbrenner > Höhe:34mm