Learn More
Wld Tec™ Bunsenbrenner
Artikelnummer. 10485173
Click to view available options
Gastyp:
Erdgas, Butan, Propan, Natural Gas, Propane
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10485173
Marke: Wld Tec™ 8.201.000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sicherer, schlanker, vielseitiger und energieeffizienter Laborgasbrenner. Wld Tec™ Fuego SCS pro Gasbrenner besteht aus Edelstahl und hitzebeständigem Glas.
  • Bedienung über Tasten oder Pedal
  • Gaseinlassfilter
  • DVGW-zugelassen
  • Modernes Design
    • Das niedrige Gehäuse sorgt für hohen Arbeitskomfort
    • Weniger Luftwirbel
    • Zur Reinigung abnehmbarer Brennerkopf
    • Integrierter Abzug
  • Universal
    • Geeignet für den Einsatz mit Erdgas und Propan/Butan über ein Gasnetz, Gaskartuschen oder Gasflaschen
  • Sicher:
    • Überhitzungsschutz
    • Kontinuierliche Brennerkopfsteuerung
    • Erkennung von Verstopfungen des Brenners
    • Restwärmeanzeige
    • Umweltschonend
    • Energiesparend nach den neuesten Standards
  • Rücknahmegarantie
    • Ältere WLD-TEC Brenner werden umweltgerecht zurückgenommen und entsorgt.
  • Robust
    • Edelstahlkonstruktion, auch in Bezug auf Steuerung und Gasanschluss
    • Hitzebeständiges Glasdisplay
Spezifikation
Produkttyp Bunsenbrenner
Gastyp Erdgas, Butan, Propan, Natural Gas, Propane
Länge (metrisch) 103 mm
Material Edelstahl
Höhe (metrisch) 49 mm
Enthält Fußpedal
Max. Temperatur (metrisch) 1.300 °C (Erdgas), 1.350 °C (Flüssiggas)
Anzahl pro Packung Je 1
Gewicht (metrisch) 700 g
Breite (metrisch) 130 mm