Learn More
GAPDH Antibody (GA1R), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP2-37828AF750
Artikelnummer. 18712783
  • 588.00 € / 0.10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
GAPDH Monoclonal antibody specifically detects GAPDH in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bacteria, Chicken, Hamster, Insect, Rabbit, Yeast samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence
Human, Mouse, Pig, Chicken, Hamster, Rabbit
Name des Produkts
GAPDH Antibody (GA1R), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; Alexa Fluor 750