Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Fast Advanced Master Mix for qPCR, no UNG
TaqMan Fast Advanced Master Mix delivers accurate quantification and dependability in a short time.
Marke:  Applied Biosystems™ A44360
258.00 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17125772
  • 516.00 € / 5 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Der TaqMan Fast Advanced Master Mix bietet präzise Quantifizierung und Zuverlässigkeit in kurzer Zeit. Er bietet erstklassige Leistung, darunter einen der breitesten quantifizierbaren Bereiche, sowohl bei Einzel- als auch bei Duplexreaktionen, auch bei anspruchsvollen Zielen.
  • Der TaqMan Fast Advanced Master Mix enthält AmpliTaq Fast DNA-Polymerase, dNTPs mit dUTP, ROX Farbstoff (passive Referenz) und optimierte Pufferkomponenten. Es wird in einer 2X-Konzentration geliefert. Hinweis: Dieser TaqMan Fast Advanced Master Mix enthält keine Uracil-N-Glycoslyase (UNG)
  • Erstklassige Leistung – überlegene Empfindlichkeit, Genauigkeit, hoher Dynamikbereich sowie überlegene Spezifität im Vergleich zu herkömmlichen Mischungen im Standardmodus
  • Ausgelegt für verbesserte Stabilität im Labor – in vorbereiteten Reaktionen bei Raumtemperatur bis zu 72 Stunden stabil
  • Optimiert für das Multiplexing – validiert für den Duplexbetrieb mit exogenen und endogenen internen Positivkontroll-Assays
  • Reduzierte Laufzeiten: optimiert für den Schnellmodus schneller Instrumente sowie unter Schnellzyklusbedingungen bei Standardinstrumenten
  • Nahtlose Übergänge in Ihre Experimente – validiert durch TaqMan Assays für die Genexpression und microRNAs sowie TaqMan Array Microfluidik-Karten
  • Stabilität auf der Arbeitsfläche für vereinfachte Handhabung bei hohem Durchsatz
  • Bei geringerem Durchsatz bietet die verbesserte Stabilität dieses Mastermix insgesamt mehr Komfort, da es nicht mehr darauf ankommt, die Platten sofort nach Zusammenstellung zu bearbeiten.
  • Der TaqMan Fast Advanced Master Mix wurde entwickelt, um mithilfe einer internen Positivkontrolle (IPC) präzise Ergebnisse bei Duplexreaktionen zu erzielen. Die folgende Abbildung zeigt die Ergebnisse für das experimentelle Ziel-β-Aktin (Genbezeichnung: ACTB), die in Einzelzielreaktionen und Duplexreaktionen seriell verdünnt und amplifiziert wurde.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2761466 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA44360
Chargennummer2856713 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberA44360
Chargennummer2862252 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberA44360
Chargennummer2920950 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberA44360
Chargennummer2944970 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberA44360
Name des Produkts
Applied Biosystems™ TaqMan™ Fast Advanced Master Mix for qPCR, no UNG > 5 ml