Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Thermometer mit voller Skala
Möglichkeit, zwischen °F/°C-Temperaturbereich zu wechseln
Marke: Fisherbrand™ 93676-91
72.30 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: Edelstahlsonde, 1.5 V-Silberoxidbatterie
Beschreibung
Die Edelstahlsonde mit durchstechender Spitze ermöglicht eine konstante Exposition gegenüber extremen Temperaturen am Ende des Bereichs. Die Fisher Scientific™ Full-Scale-Thermometermesswerte werden jede Sekunde aktualisiert und auf einer LCD-Anzeige mit 0.37 in (9.4 mm) angezeigt. Schaltbare °F/°C-Temperaturbereiche.
- Die magnetische Rückseite ermöglicht die Platzierung auf Metalloberflächen (Inkubatoren, Tiefkühlgeräte, Wasserbäder)
- Aufklappbare Staffelei für den Einsatz auf Labortischen; Federbefestigungsklemmen an jeder Kante
- Auflösung, 0.1° von -20 bis +200 und 1° anderswo
- Messen Sie nur 2.12 Durchm. × 0.56 in Tiefe (5.3 × 1.3 cm)
- Sondendurchmesser × L: 0.14 × 5.5 in. (0.4 × 14 cm)
- Kabellänge: 10 ft. (3 m)
Das Plus-Modell umfasst außerdem einen Alarm für hohe/niedrige Werte, minimalen/maximalen Speicher und Haltestatus.
Zertifizierungen
Traceable-Bescheinigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Normen mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten ISO 17025-Kalibrierlabor.
Spezifikation
ISO 17025, A2LA, NIST | |
1.4 cm | |
Edelstahlsonde, 1.5 V-Silberoxidbatterie, Alarm bei hohem/niedrigem Stand | |
5.75 in. | |
304.8 cm | |
Plastic | |
Thermometer Ultra Plus mit voller Skala | |
572 °F | |
-4 °F | |
-4 ° bis +572 °F | |
Yes | |
±0,5 °C | |
8 cm |
0.56 in. | |
0,14 in. | |
120 in. | |
5.3 cm | |
14.6 cm | |
0.1 über -20 bis 200 °C und 1 anderweitig | |
2.1 in. | |
300 °C | |
-20 °C | |
-20 °C bis +300 °C | |
Tiefkühlgeräte, Inkubatoren, Wasserbäder | |
Digital-LCD |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30