Learn More
asecos™ G-ULTIMATE-90 Gasflaschenschrank Typ 90
Mit Gasflasche
Marke: asecos™ 3064100130642
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
- Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von entzündbaren oder toxischen Gasen in Arbeitsbereichen
- Robuste Konstruktion und Langlebigkeit: Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Kein unbefugter Zugang: abschließbare Türen mit Profilzylinderschloss (Integration in ein bestehendes Schließsystem möglich)
- Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- Einfache Montage von Verbindungsrohren und Gasarmaturen: große Innenhöhe (1890 mm), viele Durchleitungsöffnungen in der Decke des Schrankes
- Belüftung: integrierte Luftkanäle, bereit für den Anschluss (DN 75) an ein technisches Abluftsystem; gleichmäßige Belüftung im Schrankinneren
- Geprüft und zertifiziert: konform mit strengeren GS-Prinzipien
- Zertifikate
- Feuerbeständig bis 90 Minuten
- Typentest gemäß EN 14470-2
- EN 16121/16122
- GS-zertifiziert
- CE-konform
Serviceleistungen
Fünf Jahre
Spezifikation
Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-2, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform | |
615 mm | |
Standard-Innenausstattung für Gasflaschen | |
615 x 1398 x 2050 mm | |
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von entzündbaren oder toxischen Gasen in Arbeitsbereichen – für Gasflaschen mit bis zu 4 x 50 Litern oder 8 x 10 Litern | |
1858 mm | |
G90.205.140 | |
pulverbeschichtet glatt | |
1398 mm | |
Hellgrau | |
Gasflaschenschrank |
Standard-Innenausstattung für Gasflaschen (verzinktes und pulverbeschichtetes Stahlblech) | |
400 mm | |
400 x 1245 x 1858 mm | |
Flügel | |
2050 mm | |
Für bis zu 4 Gasflaschen mit 50 l oder 8 Gasflaschen mit 7 l | |
2 | |
707,50 kg | |
1245 mm | |
Stahl |