Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ 9110DJWP pH-Elektrode mit Doppel-Diaphragma
Messung von Proben von bis zu 0,2 ml mit der Thermo Scientific™ Orion™ 9110DJWP pH-Elektrode mit Doppel-Diaphragma.
Marke:  Thermo Scientific™ 9110DJWP
250.15 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10237293
  • 267.33 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
pH-Elektrode mit Doppel-Diaphragma
Keramik
0 bis 14
pH-Elektrode mit Doppel-Diaphragma
Ag/AgCl-Doppel-Diaphragma
32 °F bis 140 °F
BNC, wasserdicht
Glasschaft
0°bis 60 °C
3 M KCl
0,02
Dokumentation
Manuals
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion™ 9110DJWP pH-Elektrode mit Doppel-Diaphragma > Orion 9110DJWP Double Junction pH-Elektrode
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.