Learn More
Azlon™ Flaschenträger aus polyamidummanteltem Stahl
Ideal für den sicheren Transport von bis zu sechs Flaschen oder Waschflaschen
Marke:  Azlon BGS042
96.90 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12094628
  • 102.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Gefertigt aus polyamidbeschichtetem Stahl
  • Bietet eine bessere Wärme- und Chemikalienbeständigkeit als andere Beschichtungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Flaschenträger
Polyamidbeschichteter Stahl
1
74 mm
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ Flaschenträger aus polyamidummanteltem Stahl > Max. Flaschendurchmesser: 74 mm