Learn More
Syngene™ G:BOX Mini 6, Gel- und Blot- Dokumentationssystem
Das Syngene™ G:BOX Mini 6 Gel- und Blot-Dokumentationssystem bietet eine hervorragende Performance bei der Bildgebung von DNA-Gelen, sichtbaren Proteingelen, Chemolumineszenz-Blots sowie Optionen für blaue, grüne, rote und IR-Fluoreszenzwestern-Blots in einer kleineren Dunkelkammer
Marke: Syngene™ GBOX-mini-9-E
Beschreibung
Kompaktes, vielseitiges Geldokumentationssystem für Blots und Gelaufnahmen. Die Hochleistungsbildgebung hat sich als vergleichbar empfindlich gegenüber Film erwiesen, mit dem zusätzlichen Vorteil, dass fortschrittliche Softwaretools zur Optimierung der Bildgebung schwacher Bänder verwendet werden.
- Geeignet für zahlreiche Bildgebungsanwendungen:
- DNA/Proteingele
- Chemilumineszenz
- Verfärbungsfreie Gele
- Farbige Multiplex-Fluoreszenz-Blots
- 2D-Gele
- In-vivo-Anwendungen (möglicherweise wird zusätzliches Zubehör benötigt)
- Peltier-gekühlte hochauflösende 6MP-Kamera zur Aufnahme von 16-Bit-Bildern (mit 65535 Graustufen).
- Mit einem QE von 73 % bei 425 nm (Spitzenwert 77 %) ist der Kamerachip marktführend
- Das System verfügt über ein F0.95-Objektiv mit motorbetriebener Blende und Fokus (mit Rückmeldung) für kurze Erfassungszeiten
- Die Stretch-Dunkelkammer verfügt über einen einzigartigen motorisierten Lift mit Zoomfunktionen und Autofokus für eine maximale Bildauflösung der Gele und Blots
- Lieferumfang des Systems:
- Filterrad mit sieben Positionen
- Epi-Weißlicht
- HILED's-Option mit der Möglichkeit zur Fluoreszenz-, Rot-, Grün-, Blau- und Nah-IR-Bildgebung (zusätzliches Zubehör nicht enthalten)
- Maximal verfügbare Anzeigefläche 15 x 12 cm (Mindestsichtfläche 10 x 8 cm).
- PC erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten)
GeneSys ist eine anwendungsgesteuerte Software, die für die schnelle Bilderfassung biologischer Proben entwickelt wurde. Einfache, symbolbasierte Benutzeroberfläche, ausführbar auf Win10- und 87-Plattformen
- Nimmt den Unsicherheitsfaktor aus der Bildgebung
- Schnelle und einfache Bilderstellung in Publikationsqualität
- Alle Dateien werden im einzigartigen SGD-Format erstellt, in dem nur Rohdaten zur Quantifizierung von Proben analysiert werden
- Dateien können im TIFF-, JPEG- und BMP-Format gespeichert werden
- Anwenderprotokolle können zur Überprüfung bereits aufgenommener Bilder und zur einfachen Replikation zukünftiger Gelaufnahmen gespeichert werden
- Alle aufgenommenen Bilder können einfach mit Anmerkungen, Bearbeitungswerkzeugen und Bildschärfung bearbeitet und in GeneTools exportiert werden.
Die GeneTools Software bietet dem Anwender eine schnelle Quantifizierung von Proben und geht in wenigen, schnellen Schritten von Blots bis zu analysierten Daten.
Arten der Analyseproben:
- Molekulargewicht
- Koloniezählung
- Spot (Punkt)
- Blot
- Bandanpassung
Alle Proben können quantifiziert werden, einschließlich Multiplex-Proteinfluoreszenzanalysen von bis zu 5 Proben gleichzeitig. Rohdaten können schnell quantifiziert werden, um echte Werte für Publikationsdaten zu erzeugen. Hochwertige Berichte können zur einfachen Überprüfung in Word- und Excel-Dateien exportiert werden.
Sowohl die GeneSys- als auch die GeneTools-Software erfüllen die gemäß 21 CFR Teil 11 und für GLP-Umgebungen geltenden Anforderungen.
Im Lieferumfang des Systems sind eine 3-Jahres-Garantie (Rücksendung an das Werk), unbegrenzte Lizenzen für die GeneTools-Analysesoftware und zwei kostenlose Software-Updates pro Jahr enthalten.
IQ/OQ auf Anfrage erhältlich.
Spezifikation
GBox Mini 9 Bildeinheit | |
50 Hz | |
20.5 in. | |
Filterrad mit 7 Positionen | |
Bis zu 15 x 12 cm | |
15.8 in. | |
Windows 7 oder höher | |
Inklusive GeneSys und GeneTools( unbegrenzt) | |
optional je nach Transilluminator | |
Gbox-Mini9 | |
Je 1 | |
9MP gekühlte CCD | |
40 x 64 x 52 mm | |
Syngene |
Ohne | |
230 V | |
52 mm | |
25.2 in. | |
3.69 x 3.69u | |
64 mm | |
9 MP | |
Optional | |
40 mm | |
Befestigt | |
Nein | |
Befestigt | |
Chemolumineszenz-Bildgebung für Western Blots | |
Gel-Bildgebungssystem |