Learn More
JULABO™ Eintauchkühler der Serie FT
Die Julabo™ Eintauchkühler werden zur Gegenkühlung von Thermostaten mit Badöffnung auf mindestens Umgebungstemperatur sowie zur schnellen Kühlung von Flüssigkeiten eingesetzt.
3175.00 € - 9965.00 €
Spezifikation
Beschreibung Tauchkühler FT
Spannung 115/230 V
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Temperaturbereich Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Temperaturbereich Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
10334191
Unterlagen ansehen
JULABO™
9650820
−20 bis +30 °C Immersionssonde (L x Durchmesser) 9 x 4 cm
3175.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 11-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10296302
Unterlagen ansehen
JULABO™
9650892
−90 bis +30 °C Flexible Eintauchsonde (L x Durchmesser) 65 x 1,5 cm; externer Pt100 Fühler
9965.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10264011
Unterlagen ansehen
JULABO™
9650840
−40 bis +30 °C Immersionssonde (L x Durchmesser) 12 x 5 cm
4730.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 11-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11994818
Unterlagen ansehen
JULABO™
9650890
−90 bis +30 °C Flexible Eintauchsonde (L x Durchmesser) 65 x 1,5 cm
9575.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 11-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Schnelles Abkühlen von Flüssigkeiten auf niedrige Temperaturen
  • Gegenkühlung von Flüssigkeiten in Kombination mit Umwälz-Heizungsthermostaten
  • Umweltfreundlich dank Einsparung von kostbarem Leitungswasser
  • Anwenderfreundliche Bedienung und Handhabung
  • Kompakte Bauweise, kleine Stellfläche
  • Trockeneisersatz
Hinweis: FT402, FT902 und FT903 mit integrierter Temperaturregelung und Anzeige sowie externem Pt100 Sensor (200 x 6 mm Durchmesser, Edelstahl)
Spezifikation
Spezifikation
Tauchkühler FT
115/230 V
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
JULABO™ Eintauchkühler der Serie FT