Learn More
JULABO™ Eintauchkühler der Serie FT
Artikelnummer. 10264011
Click to view available options
Modell:
Gehäuse FT200
Gehäuse FT400
Gehäuse FT900
Gehäuse FT902
Temperaturbereich:
−20 bis +30 °C
−40 bis +30 °C
−90 bis +30 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10264011
Marke: JULABO™ 9650840
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Julabo™ Eintauchkühler werden zur Gegenkühlung von Thermostaten mit Badöffnung auf mindestens Umgebungstemperatur sowie zur schnellen Kühlung von Flüssigkeiten eingesetzt.
  • Schnelles Abkühlen von Flüssigkeiten auf niedrige Temperaturen
  • Gegenkühlung von Flüssigkeiten in Kombination mit Umwälz-Heizungsthermostaten
  • Umweltfreundlich dank Einsparung von kostbarem Leitungswasser
  • Anwenderfreundliche Bedienung und Handhabung
  • Kompakte Bauweise, kleine Stellfläche
  • Trockeneisersatz
Hinweis: FT402, FT902 und FT903 mit integrierter Temperaturregelung und Anzeige sowie externem Pt100 Sensor (200 x 6 mm Durchmesser, Edelstahl)
Spezifikation
Umgebungstemperatur 5 bis 35 °C
Beschreibung Tauchkühler FT
Kühlleistung 0,45 kW bei 20°C
Temperaturbereich −40 bis +30 °C
Enthält Immersionssonde (L x Durchmesser) 12 x 5 cm
Modell Gehäuse FT400
Abmessungen (L x B x H) 30 x 20 x 43 cm
Länge (metrisch) Schlauch 120 cm
Gewicht (metrisch) 24 kg
Spannung 115/230 V