Learn More
JULABO™ Eintauchkühler der Serie FT
Artikelnummer. 11994818
Click to view available options
Modell:
Gehäuse FT200
Gehäuse FT400
Gehäuse FT900
Gehäuse FT902
Temperaturbereich:
−20 bis +30 °C
−40 bis +30 °C
−90 bis +30 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11994818
Marke: JULABO™ 9650890
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Julabo™ Eintauchkühler werden zur Gegenkühlung von Thermostaten mit Badöffnung auf mindestens Umgebungstemperatur sowie zur schnellen Kühlung von Flüssigkeiten eingesetzt.
  • Schnelles Abkühlen von Flüssigkeiten auf niedrige Temperaturen
  • Gegenkühlung von Flüssigkeiten in Kombination mit Umwälz-Heizungsthermostaten
  • Umweltfreundlich dank Einsparung von kostbarem Leitungswasser
  • Anwenderfreundliche Bedienung und Handhabung
  • Kompakte Bauweise, kleine Stellfläche
  • Trockeneisersatz
Hinweis: FT402, FT902 und FT903 mit integrierter Temperaturregelung und Anzeige sowie externem Pt100 Sensor (200 x 6 mm Durchmesser, Edelstahl)
Spezifikation
Umgebungstemperatur 5 bis 35 °C
Beschreibung Tauchkühler FT
Kühlleistung 0,3 kW bei 20 °C
Temperaturbereich −90 bis +30 °C
Enthält Flexible Eintauchsonde (L x Durchmesser) 65 x 1,5 cm
Modell Gehäuse FT900
Abmessungen (L x B x H) 55 x 38 x 60 cm
Länge (metrisch) Schlauch 160 cm
Gewicht (metrisch) 50 kg
Spannung 115/230 V