Learn More
Liebisch™ Constanzo™ Korrosions-Testeinheit
Wird für Kondenswassertests verwendet.
Marke: Liebisch™ 43026101
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Energiesparendes, wärmegedämmtes kompaktes Truhengerät
- Gehäuse, Prüfkammer aus hochwertiger Glasfaser
- Verstärktes Polyesterharz auf vollständig laminiertem Stahlrahmen mit Rollen und Stellfüßen
- Doppelwandige, energiesparende Prüfkammerabdeckung
- Einfache Handhabung durch doppelte Gasfederunterstützung und ergonomisch geformten Griff
- Funktionsprüfung des Filters durch Differenzdruckmessung
- Automatisches Nachfüllsystem für entionisiertes Wasser zur Versorgung des Luftbefeuchters für Salzsprühtests
Spezifikation
Korrosionsprüfungssystem |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Liebisch™ Constanzo™ Korrosions-Testeinheit > Korrosions-Testeinheit
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur