Learn More
Fisherbrand™ Aufbewahrungsboxen aus Polypropylen mit Deckel, autoklavierbar, alphanumerische Codierung
Temperaturbeständig von -80 ° bis +100 °.
Marke:  Fisherbrand™ 12 21 2422
23.65 EUR gültig bis 2025-05-09
Benutzen Sie den Promotions-Code "24143" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12602505
  • 29.42 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Für 1.5 ml-, 1.8 ml-, 2 ml-Fläschchen oder 2 ml-Shell-Vials
  • Inklusive Abdeckung
  • Abmessungen (L x B x H): 130 x 130 x 45 mm
  • 81 Kavitäten mit alphanumerischer Codierung aller 4 Ränder sowie der Kavitäten am Boden
  • Mit alphanumerischem Index zur besseren Identifizierung der Fläschchen
  • Stapelbar zur platzsparenden Aufbewahrung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Pink
Name des Produkts
Fisherbrand™ Aufbewahrungsboxen aus Polypropylen mit Deckel, autoklavierbar, alphanumerische Codierung > Rosa