Learn More
Heathrow Scientific™ Falt- und zusammensteckbare Röhrchengestelle
GREENER_CHOICE
Eine wirtschaftliche und langlebige Lösung für die Lagerung von Reagenzgläsern
Marke:  Heathrow Scientific™ HS243071W
13.68 EUR gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16243812
  • 14.40 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kompatibel mit 5–30 ml-Reagenzgläsern
  • Polypropylen-Gestelle werden flach in einem Stück geliefert
  • Einfach zusammensetzbar, einfach faltbar und zusammensteckbar
  • Durch die offene Konstruktion können Proben bei derselben Temperatur inkubiert werden.
  • Die Gestaltung des Gestells ist für die Röhrchenstabilität optimiert
  • Kann in Wasserbädern verwendet werden
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Röhrchengestell
4 x 10
Weiß
Polypropylen
Nein
Halter von Reagenzgläsern
Je 1
9,8 x 4,2 x 2,8 in.
9,8 in.
4,2 in.
2,8 in.
0,35 lb.
Falt- und zusammensteckbares Röhrchengestell
Autoklavierbar
Röhrchen
40
Unsteril
50/Karton
9,8 x 4,2 x 2,8 in.
24,9 cm
10,8 cm
7,2 cm
20 mm
Name des Produkts
Heathrow Scientific™ Falt- und zusammensteckbare Röhrchengestelle > 40, Weiß