Learn More
Velp Scientifica™ Gekühlter Inkubator mit FOC 200E-Verbindung
Der Kühlthermostat der Klasse A+ verfügt über ein automatisches Thermoregulierungssystem, um optimale thermische Homogenität und Stabilität zu gewährleisten.
Marke: Velp Scientifica™ F10300542
1829.89 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermoregulierung und Stabilität:
- Das automatische Thermoregulierungssystem gewährleistet optimale thermische Homogenität und Stabilität (±0,5°C).
- Wählbare Inkubationstemperatur und Arbeitsbereich von 3°C bis 50°C.
- Gleichmäßige Temperatur durch VELP Belüftungstechnologie.
- Umweltfreundliches Kühlsystem mit Energieeffizienzklasse A+.
- Niedrige Betriebskosten.
Zuverlässig und einfach zu steuern:
- Intuitive digitale Benutzeroberfläche mit drei Tasten für die einfache Einrichtung des Geräts.
- Für bis zu 4 VELP Respirometer-Systeme (4 BSB-Sensorsysteme 6 oder 1 BSB-Sensorsystem 10).
- Interne Steckdosen zur Stromversorgung der Geräte.
- Ständige Überwachung gemäß GLP (Gute Laborpraxis).
- Einstellbare Aufnahmezeit (bei Anschluss an VELP Ermes und TempSoft™).
- Optional TempSoft™ mit integrierter oberer/unterer Alarmschwelle.
- Schnelle und einfache Kalibrierung.
- 200 Liter Gesamtvolumen.
Überwachung mit Velp Ermes:
- Mit der Echtzeitsteuerung der FOC-Verbindung können Sie die täglichen manuellen Aufgaben und repetitiven Vorgänge reduzieren.
- Datenprotokollierung und Einblicke sind auf dem Gerät verfügbar , um die Produktivität und Reproduzierbarkeit zu erhöhen.
- Durch sofortige Benachrichtigungen und Warnmeldungen können sich Anwender immer über den Status ihrer Analyse informieren.
- Profitieren Sie von Software-Updates und sofortiger Ad-hoc-Unterstützung, ohne dass spezialisiertes technisches Personal erforderlich ist.
Steuerung über die TEMPSoft™ Software:
- Steuern von bis zu 10 FOC-Verbindungen gleichzeitig.
- Einstellen von Arbeitsrampen (verschiedene Zeiten und Temperaturen) und dem gewünschten Sollwert.
- Überwachen der internen Temperatur mit einem fest zugeordneten Diagramm.
- Exportieren von Daten in mehrere Formate.
- Speichern von Testdaten gemäß GLP (Gute Laborpraxis).
Spezifikation
44.6 gal. | |
10 kg | |
Weiß | |
169 l | |
Keine Beleuchtung | |
Keine | |
3°bis 50 °C | |
Metall | |
Nein | |
±0,5 °C | |
25 Monate | |
50 in. | |
1263 mm | |
21,7 in. | |
550 mm | |
110,2 lb. | |
230 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
22 lb. | |
CE-Konformitätserklärung | |
Nicht autoklavierbar | |
Kunststoff | |
3 | |
EU, Großbritannien optional | |
Digital, 3-stellig | |
1 | |
±0,5 °C | |
±0,5 °C | |
550 x 540 x 1263 mm | |
3.5 ft. | |
1070 mm | |
13.8 in. | |
350 mm | |
50 kg | |
230 V |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
0Stunden
17Minuten
5Sekunden
45