Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ d-6 GC-Kapillarsäule
Marke: Macherey-Nagel™ 726482.30
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
0,5 mm | |
GC Kapillarsäule | |
Optima™ d-6 | |
1 μm | |
Je 1 |
Ideal für MSD- und PND-Detektoren. | |
0,32 mm | |
Gaschromatographie (GC) | |
30 m |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Optima™ d-6 GC-Kapillarsäule > Länge:30m; Innendurchmesser:0,32mm; Filmstärke:Gehäuse 1um
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur