Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ d-6 GC-Kapillarsäule
Artikelnummer. 10194981 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,2 μm
0,25 μm
0,35 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10194981
Marke: Macherey-Nagel™ 726480.30
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 0,5 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Ideal für MSD- und PND-Detektoren.
Typ GC Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0,32 mm
Stationäre Phase Optima™ d-6
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie (GC)
Filmdicke 0,25 μm
Länge (metrisch) 30 m
Menge Je 1