Learn More
Cytiva HyClone™ CDM4PERMAb Medien in Pulverform
Artikelnummer. 10045863
Click to view available options
Menge:
5 L
Packungsgröße:
5 Liter
Artikelnummer. 10045863
Marke: Cytiva SH30872.01
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemisch definierte ADCF-Medien für die Verwendung mit PER.C6-Zellen.
Das HyClone CDM4PERMAb Medium hat eine chemisch definierte Formulierung ohne tierische Bestandteile (ADCF). Dieses leistungsfähige Zellkulturmedium wurde entwickelt, um die Prozessausbeute bei der Produktion menschlicher Antikörper und rekombinanter Proteine mithilfe der PER.C6-Technologie zu steigern.
Das Medium wurde erfolgreich in einer Vielzahl von Anwendungen getestet, einschließlich der Bioreaktor-Kulturen mit Fed-Batch-Verfahren.
CDM4PERMAb ist in flüssiger und pulverförmigem Format in anwenderfreundlicher Verpackung erhältlich.
  • Ohne tierische Bestandteile
  • Chemisch definierte Formulierung
  • Entwickelt für hohe Ausbeuten bei der Produktion von Zellkulturen und rekombinanter Proteine
  • Ermöglicht direkte oder sequenzielle Adaption
  • Rückverfolgbarkeit von Komponenten
  • Hergestellt entsprechend den cGMP-Vorgaben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Pulver
Sterilität Unsteril
Ohne Additive Kein Phenolrot
Menge 5 L
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C, geschützt vor Licht und Feuchtigkeit