missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BUCHI FlashPure Select Flash-Chromatographie-Kassetten:Silika

FlashPure Select cartridges are designed for ultimate and unmatched performance.

Marke:  BUCHI 140000116

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16330226

  • 719.00 € / 12 Stück

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Kugelförmige Partikel
  • 13 bis 17 μm Silika, 20 bis 35 μm C18
  • Funktionalisierte Silikakassetten können mehrfach wiederverwendet werden
  • Große Auswahl an Kassettengrößen von 4 g bis 3.000 g
  • Nicht-RFID geeignet auf Systemen von BUCHI, ISCO, Biotage, Interchim oder Yamazen.
Spezifikation

Spezifikation

Polypropylen
12 St.
40 g
Schwierige Trennung polarer Verbindungen
Silika
16 bis 24 μm
Silika
Jedes Flash-System
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
BUCHI FlashPure Select Flash-Chromatographie-Kassetten:Silika > FlashPure Select; stationäre Phase: Silika; Größe: 40 g, Menge: 12 Stück

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt