Learn More
Fisherbrand™ Kryoboxen aus Karton, 133 mm
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Weiß
Höhe (metrisch):
32 mm
50 mm
75 mm
100 mm
130 mm
Kapazität (metrisch):
0,2 bis 0,5 ml
0,5 ml
15 bis 50 ml
2 ml
4 ml
5 ml
50 ml
Abmessungen (L x B x H):
133 x 133 x 32 mm
133 x 133 x 50 mm
133 x 133 x 75 mm
133 x 133 x 100 mm
133 x 133 x 130 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Erhältlich mit einer wasserabweisenden Oberflächenbearbeitung oder mit einer wasserfesten Kunststoffbeschichtung
- Höchste Flexibilität:Die Kryoboxen können mit verschiedenen Gittereinsätzen für Röhrchen mit einem Durchmesser von 6 bis 28,5 mm kombiniert werden.
- Wenn der Gittereinsatz entfernt wird, können die Kryoboxen für größere Gefäße genutzt werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 2 ml |
| Farbe | Rot |
| Material | Pappe |
| Form | Quadratisch |
| Typ | Kryobox |
| Aufnahmevermögen | 1 bis 2 ml |
| Menge | 10/Packung |
| Abmessungen (L x B) | 133 x 133 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 133 x 133 x 50 mm |
| Länge (metrisch) | 133 mm |
| Mehr anzeigen |