Learn More
BUCHI FlashPure Select Flash-Chromatographie-Kassetten:Silika
FlashPure Select cartridges are designed for ultimate and unmatched performance.
261.00 € - 719.00 €
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Typ | Silika |
Auflösung | 16 bis 24 μm |
Säulentyp | Silika |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schwierige Trennung polarer Verbindungen |
Produktcode | Marke | Größe (metrisch) Röhrchengestell | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe (metrisch) Röhrchengestell | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16300226
|
BUCHI
140000113 |
4 g | 20 Stück |
261.00 €
20 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16310226
|
BUCHI
140000114 |
12 g | 18 Stück |
454.48 €
18 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16320226
|
BUCHI
140000115 |
25 g | 12 St. |
555.00 €
12 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16330226
|
BUCHI
140000116 |
40 g | 12 St. |
719.00 €
12 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Kugelförmige Partikel
- 13 bis 17 μm Silika, 20 bis 35 μm C18
- Funktionalisierte Silikakassetten können mehrfach wiederverwendet werden
- Große Auswahl an Kassettengrößen von 4 g bis 3.000 g
- Nicht-RFID geeignet auf Systemen von BUCHI, ISCO, Biotage, Interchim oder Yamazen.
Spezifikation
Polypropylen | |
16 bis 24 μm | |
Schwierige Trennung polarer Verbindungen |
Silika | |
Silika | |
Jedes Flash-System |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BUCHI FlashPure Select Flash-Chromatographie-Kassetten:Silika