Learn More
Fisherbrand™ Kryoboxen aus Karton, 133 mm
Artikelnummer. 11587663 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Weiß
Höhe (metrisch):
32 mm
50 mm
75 mm
100 mm
130 mm
Kapazität (metrisch):
0,2 bis 0,5 ml
0,5 ml
15 bis 50 ml
2 ml
4 ml
5 ml
50 ml
Abmessungen (L x B x H):
133 x 133 x 32 mm
133 x 133 x 50 mm
133 x 133 x 75 mm
133 x 133 x 100 mm
133 x 133 x 130 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11587663
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kombinieren Sie diese Boxen mit verschiedenen Gittereinsätzen, um Platz für eine Vielzahl von Röhrchengrößen zu bieten.Fisherbrand™ Kryoboxen aus Karton sind bis -80 °C temperaturbeständig, ideal für die Lagerung bei extrem niedrigen Temperaturen.
  • Erhältlich mit einer wasserabweisenden Oberflächenbearbeitung oder mit einer wasserfesten Kunststoffbeschichtung
  • Höchste Flexibilität:Die Kryoboxen können mit verschiedenen Gittereinsätzen für Röhrchen mit einem Durchmesser von 6 bis 28,5 mm kombiniert werden.
  • Wenn der Gittereinsatz entfernt wird, können die Kryoboxen für größere Gefäße genutzt werden.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 15 bis 50 ml
Farbe Grün
Material Pappe
Form Quadratisch
Typ Kryobox
Aufnahmevermögen 15 bis 50 ml Röhrchen
Menge 10/Packung
Abmessungen (L x B) 133 x 133 mm
Abmessungen (L x B x H) 133 x 133 x 130 mm
Länge (metrisch) 133 mm
Breite (metrisch) 133 mm
Innenbreite (metrisch) 133 mm
Höhe (metrisch) 130 mm
Gewicht (metrisch) 1 kg