Learn More
Fisherbrand™ Square Labels
GREENER_CHOICE
Fisher branded Cryogenic Storage Labels use a special adhesive that is designed to withstand extreme cold temperatures as low as -196º C (-311º F). Our cryogenic storage labels can be printed or written on and will not bleed, smudge or smear. Engineered for you to use in your laser printer.
Marke:  Fisherbrand™ 11010209
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17807201
  • 58.00 € / 20 Bögen
Verfügbar ab: 11-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Etiketten können bedruckt oder beschrieben werden und verwischen, verschmieren oder verlaufen nicht
  • Entwickelt für den Einsatz in Laserdruckern
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Unsteril
52/Bogen
1,91 x 4,29 cm
Bogen mit quadratischen Etiketten
52
75 x 1,69 Zoll
Name des Produkts
Fisherbrand™ Square Labels > 75 x 1,69 Zoll (1,91 x 4,29 cm); Weiß; 52 Etiketten/Bogen