Learn More
Fisherbrand™ Mikrozentrifugenröhrchen mit abschließbarem Deckel und Polypropylen-Snap-Cap™
GREENER_CHOICE
Die praktischen, durchstechbaren Schnappverschlüsse lassen sich mit einer Hand verschließen
Marke:  Fisherbrand™ L-502-GRD-FIS
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11976955
  • 23.05 € / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Praktische, durchstechbare Verschlussdeckel rasten im Einhandbetrieb ein
  • Polypropylen-Röhrchen mit flachen Oberteilen
  • Ideal für Probenverarbeitungsanwendungen wie Zentrifugation, Kochen oder Einfrieren von Proben, Inkubation sowie Lagerung
  • Mit Graduierungsmarkierungen für die Volumenschätzung
  • RNAse- und DNAse-frei
Zentrifugen, bei denen eine übermäßige Hitze entsteht, können dieses Röhrchen beschädigen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
RNase-/DNase-frei
Autoklavierbar
Naturfarben
Ideal für Probenverarbeitungsanwendungen wie Zentrifugation, Kochen oder Einfrieren von Proben, Inkubation sowie Lagerung
Schnappverschluss
0,1 ml
Polypropylen
0.6 ml
Polypropylen
Beutel
30000 xg
Name des Produkts
Fisherbrand™ Mikrozentrifugenröhrchen mit abschließbarem Deckel und Polypropylen-Snap-Cap™ > Fassungsvermögen: 0,6 ml; Max. RZB 30.000 x g; Naturfarben