Learn More
Fisherbrand™ Mikrozentrifugenröhrchen mit abschließbarem Deckel und Polypropylen-Snap-Cap™
Die praktischen, durchstechbaren Schnappverschlüsse lassen sich mit einer Hand verschließen
15.03 € - 62.50 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | RNase-/DNase-frei |
---|---|
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | Polypropylen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für Probenverarbeitungsanwendungen wie Zentrifugation, Kochen oder Einfrieren von Proben, Inkubation sowie Lagerung |
Produktcode | Marke | Farbe | Kapazität (metrisch) | Max. RZB | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Kapazität (metrisch) | Max. RZB | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11976955
![]() |
Fisherbrand™
L-502-GRD-FIS |
Naturfarben | 0.6 ml | 30000 xg | Beutel |
23.05 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11706467
![]() |
Fisherbrand™
L-510-GRD-FIS |
Naturfarben | 1.5 ml | 26000 xg | Beutel |
28.00 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11966955
![]() |
Fisherbrand™
L-510-GRD-M-FIS |
Divers | 1.5 ml | 26000 xg | Beutel |
15.03 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11956955
|
Fisherbrand™
L-508-GRD-FIS |
Naturfarben | 2 ml | 25000 xG | Beutel | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
Praktische, durchstechbare Verschlussdeckel rasten im Einhandbetrieb ein
- Polypropylen-Röhrchen mit flachen Oberteilen
- Ideal für Probenverarbeitungsanwendungen wie Zentrifugation, Kochen oder Einfrieren von Proben, Inkubation sowie Lagerung
- Mit Graduierungsmarkierungen für die Volumenschätzung
- RNAse- und DNAse-frei
Zentrifugen, bei denen eine übermäßige Hitze entsteht, können dieses Röhrchen beschädigen.
Spezifikation
RNase-/DNase-frei | |
Autoklavierbar | |
Ideal für Probenverarbeitungsanwendungen wie Zentrifugation, Kochen oder Einfrieren von Proben, Inkubation sowie Lagerung | |
0,1 ml |
Polypropylen | |
Polypropylen | |
Schnappverschluss |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Mikrozentrifugenröhrchen mit abschließbarem Deckel und Polypropylen-Snap-Cap™