Learn More
Fisherbrand™ Aufbewahrungsbehälter für Kryoröhrchen
Geeignet für Ultratiefkühllagerungen von Kryoröhrchen mit Innen- oder Außengewinde
Marke: Fisherbrand™ 300463-0909
Beschreibung
Geeignet für Ultratiefkühllagerungen von Kryofläschchen mit Innen- oder Außengewinde
- Aufbewahrungsbehälter aus weißem Polycarbonat mit 81 Plätzen
- Für den Einsatz in mechanischen Tiefkühlgeräten sowie Dewaren mit flüssigem Stickstoff
- Die Abdeckung ist zur Bestandsverwaltung mit einem nummerierten Gitter der Größe 9 x 9 bedruckt
- Stapelbar
- Autoklavierbar
Spezifikation
Weiß | |
Quadratisch | |
Für die Lagerung von Kryoröhrchen mit Innen- und Außengewinde bei extrem niedrigen Temperaturen | |
9 x 9 | |
5,25 in. | |
5,25 in. | |
3,75 in. |
Polycarbonat | |
Aufbewahrungsbox für Kryoröhrchen | |
5-ml-Fläschchen | |
5,25 x 5,25 x 3,75 in. (13,3 x 13,3 x 9,5 cm) | |
13,3 cm | |
13,3 cm | |
9,5 cm |