Learn More
Eppendorf™ Becher 250 mL für Rotor S-4-72Satz à 4 Stück
Geeignet für den Rotor in den Eppendorf Modell 5804/5810 Zentrifugen
Marke: Eppendorf™ 5804747003
1118.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Maximale Drehzahl 3,234 x g (4,200 U/min)
- 250 ml (8.45 oz.) Fassungsvermögen
- 16 cm (6.3 in.) Radius
Bestellinformation
4/Packung
Spezifikation
S-4-72 Rotor für Zentrifuge 5804/5810 |