Learn More
Fisherbrand™ Aufbewahrungsbehälter für Kryoröhrchen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-3111882 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
1,2 bis 2 ml-Kryoröhrchen mit Gewinde
5-ml-Fläschchen
Packungsgröße:
24 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 11788029
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Geeignet für Ultratiefkühllagerungen von Kryoröhrchen mit Innen- oder Außengewinde
Geeignet für Ultratiefkühllagerungen von Kryofläschchen mit Innen- oder Außengewinde
  • Aufbewahrungsbehälter aus weißem Polycarbonat mit 81 Plätzen
  • Für den Einsatz in mechanischen Tiefkühlgeräten sowie Dewaren mit flüssigem Stickstoff
  • Die Abdeckung ist zur Bestandsverwaltung mit einem nummerierten Gitter der Größe 9 x 9 bedruckt
  • Stapelbar
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Material Polycarbonat
Form Quadratisch
Typ Aufbewahrungsbox für Kryoröhrchen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Lagerung von Kryoröhrchen mit Innen- und Außengewinde bei extrem niedrigen Temperaturen
Aufnahmevermögen 1,2 bis 2 ml-Kryoröhrchen mit Gewinde
Röhrchen-Array 9 x 9
Abmessungen (L x B x H) 5,25 x 5,25 x 2 in. (13,3 x 13,3 x 5 cm)
Länge (angloamerikanisch) 5,25 in.
Länge (metrisch) 13,3 cm
Breite (angloamerikanisch) 5,25 in.
Breite (metrisch) 13,3 cm
Höhe (angloamerikanisch) 2 in.
Höhe (metrisch) 5 cm
Gewicht (metrisch) 4,31 kg