Learn More
Fisherbrand™ Wägeschalen aus Aluminium
Schalen aus Aluminium zum Abwiegen und Dispensieren
16.00 € - 923.10 €
Spezifikation
Bodenform | Flach |
---|---|
Material | Aluminium |
Typ | Wägeschale |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Abwiegen und Dispensieren |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Tiefe (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) Basis | Form | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Tiefe (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) Basis | Form | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11799408
|
Fisherbrand™
08732102 |
65 mL | 16 mm | 69 mm | Geriffelte Seiten |
385.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11704069
|
Fisherbrand™
08732101 |
25 mL | 17 mm | 51 mm | Geriffelte Seiten | N/A | ||||||
10297593
|
Fisherbrand™
08732101 |
25 mL | 17 mm | 51 mm | Geriffelte Seiten |
28.00 €
144 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11789408
|
Fisherbrand™
08732100 |
20 mL | 13 mm | 44 mm | Geriffelte Seiten |
302.89 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11709418
|
Fisherbrand™
08732103 |
70 mL | 17.3 mm | 68.2 mm | Geriffelte Seiten |
409.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11518382
|
Fisherbrand™
08732104 |
150 mL | 20 mm | 96 mm | Kannelierten Wandungen |
16.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11719418
|
Fisherbrand™
08732104 |
150 mL | 20 mm | 96 mm | Kannelierten Wandungen |
697.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Entscheiden Sie sich für Fisherbrand™ Aluminium-Wägeschalen mit glatter oder gewellter Seite zum Wiegen und Dispensieren.
Mit kannelierten Wandungen
- Können auch als Abdampfschalen oder Staubschutzabdeckungen verwendet werden
- Leicht und dennoch robust
- Der praktische Fingergriff lässt sich vor dem Abwiegen zur Kennzeichnung gravieren
- Leichte Schalen mit Bördelrand und leicht abfallenden Seitenwänden, die das Stapeln erleichtern
- Besonders praktisch bei Stoffen, die sich nicht leicht von der Schalenoberfläche entfernen lassen
Spezifikation
Flach | |
Aluminium | |
Wägeschale | |
Zum Abwiegen und Dispensieren |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Wägeschalen aus Aluminium