Learn More
Fisherbrand™ Wägeschalen aus Aluminium
Beschreibung
Entscheiden Sie sich für Fisherbrand™ Aluminium-Wägeschalen mit glatter oder gewellter Seite zum Wiegen und Dispensieren.
Mit kannelierten Wandungen
- Können auch als Abdampfschalen oder Staubschutzabdeckungen verwendet werden
- Leicht und dennoch robust
- Der praktische Fingergriff lässt sich vor dem Abwiegen zur Kennzeichnung gravieren
- Leichte Schalen mit Bördelrand und leicht abfallenden Seitenwänden, die das Stapeln erleichtern
- Besonders praktisch bei Stoffen, die sich nicht leicht von der Schalenoberfläche entfernen lassen
Spezifikation
Flach | |
Aluminium | |
Wägeschale | |
17 mm | |
62 mm |
25 mL | |
Geriffelte Seiten | |
Zum Abwiegen und Dispensieren | |
51 mm | |
51 mm (Innensockel), 62 mm (innenliegendes Oberteil) |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Wägeschalen aus Aluminium > Mit geriffelten Seiten; Kapazität: 1.375 fl. oz.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur