Learn More
Fisherbrand™ Wägeschalen aus Aluminium
Artikelnummer. 11789408 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 mL
25 mL
65 mL
70 mL
150 mL
Tiefe (metrisch):
13 mm
16 mm
17 mm
17.3 mm
20 mm
Innendurchmesser (metrisch) Basis:
44 mm
51 mm
68.2 mm
69 mm
96 mm
Form:
Geriffelte Seiten
Kannelierten Wandungen
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
144 Stück
8064 Stück
Artikelnummer. 11789408
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schalen aus Aluminium zum Abwiegen und Dispensieren
Entscheiden Sie sich für Fisherbrand™ Aluminium-Wägeschalen mit glatter oder gewellter Seite zum Wiegen und Dispensieren.
Mit kannelierten Wandungen
  • Können auch als Abdampfschalen oder Staubschutzabdeckungen verwendet werden
  • Leicht und dennoch robust
  • Der praktische Fingergriff lässt sich vor dem Abwiegen zur Kennzeichnung gravieren
Mit glatten Wandungen
  • Leichte Schalen mit Bördelrand und leicht abfallenden Seitenwänden, die das Stapeln erleichtern
  • Besonders praktisch bei Stoffen, die sich nicht leicht von der Schalenoberfläche entfernen lassen
Spezifikation
Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 20 mL
Material Aluminium
Form Geriffelte Seiten
Typ Wägeschale
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Abwiegen und Dispensieren
Tiefe (metrisch) 13 mm
Innendurchmesser (metrisch) Basis 44 mm
Innendurchmesser (metrisch) oben 52 mm
Durchmesser (metrisch) 44 mm (Innensockel), 52 mm (innenliegendes Oberteil)