Learn More
Fisherbrand™ Zubehörsets für Vortexmischer
Beschreibung
Auch kompatibel mit Modellen anderer Hersteller'; Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Fisher Scientific Kundendienstvertreter.
Röhrchenhalter-Kit mit Halter
- Inklusive 3 Schlauchhalter (für 9 - 13 mm-, 14 - 19 mm und 20 - 25 mm-Röhrchen), ein flacher Schaumstoffeinsatz, zwei Gefäßgeschirre und eine Einsatzhalterung (Kat. Nr. 02-215-393, -394, -395, -397, -392, -391)
- Enthält einen Mikroröhrchenhalter, einen Mikrotiterplatten-Halter und einen Einsatzhalter (Kat Nr. 02-215-386, -387, -391)
- Kombination aus (48) 0.25 bis 2 ml-Mikroröhrchen; enthält Schaumstoffeinsatz und Einsatzhalter
Zum Mischen von 96-Well-Platten oder Deepwell-Blöcken; enthält Schaumstoffeinsatz und Einsatzhalter
Spezifikation
Rohrhalterungskit aus Schaumstoff, mit Halter | |
Vortexmischer | |
Halter für Röhrchen mit 9 bis 13 mm, 14 bis 19 mm und 20 bis 25 mm, flacher Formeinsatz, Gefäßkabelbaum, Einsatzhalter |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 6
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Zubehörsets für Vortexmischer > Rohrhalterungskit aus Schaumstoff, mit Halter
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur