Learn More
Fisherbrand™ Zubehörsets für Vortexmischer
Für die Verwendung mit Fisherbrand Vortexmischern.
Marke:  Fisherbrand™ 80862996
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15726949
  • 113.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Auch kompatibel mit Modellen anderer Hersteller'; Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Fisher Scientific Kundendienstvertreter.
Röhrchenhalter-Kit mit Halter
  • Inklusive 3 Schlauchhalter (für 9 - 13 mm-, 14 - 19 mm und 20 - 25 mm-Röhrchen), ein flacher Schaumstoffeinsatz, zwei Gefäßgeschirre und eine Einsatzhalterung (Kat. Nr. 02-215-393, -394, -395, -397, -392, -391)
Mikroröhrchen- und Mikrotiterplattenhalter-Kit mit Halter
  • Enthält einen Mikroröhrchenhalter, einen Mikrotiterplatten-Halter und einen Einsatzhalter (Kat Nr. 02-215-386, -387, -391)
Mikroröhrchen-Kit:
  • Kombination aus (48) 0.25 bis 2 ml-Mikroröhrchen; enthält Schaumstoffeinsatz und Einsatzhalter
Mikrotiterplatten-Kit:
Zum Mischen von 96-Well-Platten oder Deepwell-Blöcken; enthält Schaumstoffeinsatz und Einsatzhalter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,25 bis 2 ml
Vortexmischer
48
Mikroröhrchen- und Mikrotiterplatten-Satz aus Schaumstoff, mit Halter
Ein Mikroröhrchenhalter, ein Mikrotiterplattenhalter und ein Einsatzhalter
Name des Produkts
Fisherbrand™ Zubehörsets für Vortexmischer > Mikroröhrchen- und Mikrotiterplatten-Satz aus Schaumstoff, mit Halter