Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Flip-Stick™ Thermometer
Die ausklappbare Mehrzweckbauweise erleichtert das Ablesen der Messfühlermesswerte in beliebiger Position
Marke: Fisherbrand™ 93677-05
30.92 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit diesem ausklappbaren Fisher Scientific™ Traceable™ Flip-Stick™ Thermometer ist die Erfassung von Messwerten auch an unzugänglichen Stellen kein Problem.
- Mit °F/°C-Wechsel
- Edelstahlsonde
- Stoßsicher und aufprallsicher aus einer Höhe von bis zu 5 ft
- Messung der maximalen/minimalen Temperatur über einen unbestimmten Zeitraum
- Abdeckung der meisten Routinemessungen durch großen Temperaturbereich
- Probe kann in jedem Winkel ausgeklappt werden
- Probe zum Schutz einklappen
- Einfach ablesbares 0.75 in.-Display
- Schnelle Aktualisierung der Messwerte — sekündlich
- HALT-Taste hält das Display zum Erfassen einer Temperatur an
Zertifizierungen
Inklusive Traceable®-Zertifikat, das die Rückführbarkeit gemäß den Normen des National Institute of Standards and Technology (NIST™) anzeigt. Kalibriert durch ein A2LA™ akkreditiertes und nach ISO 17025 zertifiziertes Kalibrierlabor.
Spezifikation
0,14 in. | |
Lebensmittel, Gase, Proben, Reagenzien, Wasserbäder und halbfeste Stoffe | |
4.5 Zoll | |
11.4 cm | |
0,1 °C | |
68 g | |
Digital Thermometer | |
572 °F | |
-58 °F | |
-58 °F bis +572 °F | |
Yes | |
Digital |
28 x 1.5 cm (11 x 0.6 in.) | |
Edelstahlsonde | |
28 cm | |
Edelstahl | |
2.4 oz. | |
0.6 in. | |
11 in. | |
300 °C | |
-50 °C | |
-50°C bis 300°C | |
±1 °C | |
1,5 cm |