Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Flip-Stick™ Thermometer
Artikelnummer. p-4418227 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Genauigkeit:
±0,3 °C
±1 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11709735
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die ausklappbare Mehrzweckbauweise erleichtert das Ablesen der Messfühlermesswerte in beliebiger Position
Mit diesem ausklappbaren Fisher Scientific™ Traceable™ Flip-Stick™ Thermometer ist die Erfassung von Messwerten auch an unzugänglichen Stellen kein Problem.
  • Mit °F/°C-Wechsel
  • Edelstahlsonde
  • Stoßsicher und aufprallsicher aus einer Höhe von bis zu 5 ft
  • Messung der maximalen/minimalen Temperatur über einen unbestimmten Zeitraum
  • Abdeckung der meisten Routinemessungen durch großen Temperaturbereich
  • Probe kann in jedem Winkel ausgeklappt werden
  • Probe zum Schutz einklappen
  • Einfach ablesbares 0.75 in.-Display
  • Schnelle Aktualisierung der Messwerte — sekündlich
  • HALT-Taste hält das Display zum Erfassen einer Temperatur an
Zertifizierungen
Inklusive Traceable®-Zertifikat, das die Rückführbarkeit gemäß den Normen des National Institute of Standards and Technology (NIST™) anzeigt. Kalibriert durch ein A2LA™ akkreditiertes und nach ISO 17025 zertifiziertes Kalibrierlabor.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 17025, A2LA, NIST
Abmessungen (L x B x H) 28 x 1.5 cm (11 x 0.6 in.)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel, Gase, Proben, Reagenzien, Wasserbäder und halbfeste Stoffe
Enthält Edelstahlsonde
Länge (angloamerikanisch) Sonde 4.5 Zoll
Länge (metrisch) 28 cm
Länge (metrisch) Sonde 11.4 cm
Material Plastic
Auflösung 0,1 °C
Gewicht (angloamerikanisch) 2.4 oz.
Gewicht (metrisch) 68 g
Breite (angloamerikanisch) 0.6 in.
Produkttyp Digital Thermometer
Länge (angloamerikanisch) 11 in.
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 572 °F
Max. Temperatur (metrisch) 300 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -58 °F
Min. Temperatur (metrisch) -50 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -58 °F bis +572 °F
Temperaturbereich (metrisch) -50°C bis 300°C
Calibrated Yes
Genauigkeit ±0,3 °C
Display Digital
Breite (metrisch) 1,5 cm