Learn More
Epredia™ MX35 Premier™ Einweg-Mikrotomklingen mit niedrigem Profil
Erzielen Sie Schnitte harter Gewebeproben und hochwertige Dünnschnitte mit den leistungsstarken Epredia™ MX35 Premier™ Einweg-Mikrotomklingen mit niedrigem Profil.
Marke:  Epredia™ 3052835
165.53 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10687875
  • 203.00 € / 50 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Führen Sie Schnitte harter Gewebeproben und hochwertige Dünnschnitte mit den leistungsstarken Thermo Scientific™ MX35 Premier Einweg-Mikrotomklingen mit niedrigem Profil durch.
  • Schärfere Kante für erhöhte Klingenlebensdauer
  • Premier Plus Klingen bieten eine höhere Haltbarkeit, eine überragende Schärfe für geringere Reibung und eine längere Lebensdauer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Einweg-Mikrotomklinge mit niedrigem Profil
Besonders scharf und mit langer Schneidelebensdauer (hervorragend für harte Gewebe)
34 °
0,24 mm
Niedrig
Ja
0,01 in.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Epredia™ MX35 Premier™ Einweg-Mikrotomklingen mit niedrigem Profil > MX35 Premier Plus mit niedrigem Profil