Learn More
Ficodox™ Plus, rein, gemischtes COD-Reagenz, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10437450
Ficodox™ Plus, rein, gemischtes COD-Reagenz, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10437450
1 L
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Artikelnummer. 10437450
Marke: Fisher Chemical J/4010/15
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer 283231
Spezifikation
Physikalische Form Flüssig
Schmelzpunkt 3°C
Siedepunkt 280°C
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Farbe Braun bis gelb
Menge 1 L
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ficodox]TS Plus
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ficodox™ Plus, rein, gemischtes COD-Reagenz, Fisher Chemical >