Learn More
Thermo Scientific™ X-Gluc
Effektives Screening von Kolonien mit X-Gluc, einem Substrat für ß-Glucuronidase (GUS), die von gusA, einem gängigen Reportergen, kodiert wird.
Marke: Thermo Scientific™ R0851
94.43 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
X-Gluc (5-brom-4-chlor-3-indolyl-beta-D-glucuronsäure, Cyclohexylammonium-Salz) ist ein Substrat für Beta-Glucuronidase (GUS), das von gusA, einem verbreitet eingesetztem Reportergen kodiert wird. Glucuronidase spaltet X-Gluc und bildet so die farblose Gluconsäure und ein intensiv blaues Chlor-Brom-Indigo-Präzipitat (siehe nachstehende Abbildung).
Glucuronidase spaltet X-Gluc und bildet so die farblose Gluconsäure und ein intensiv blaues Chlor-Brom-Indigo-Präzipitat (siehe nachstehende Abbildung).Empfohlen für:
- Nachweis der GUS-Expression in Pflanzenzellen und -geweben (1)
- Nachweis von Infektionen durch E. coli
- Nachweis bakterieller Kontaminationen in Lebensmittel- und Wasserproben
Hinweis:
Zubereitung einer 0,1 M Stock-Lösung in Dimethylsulfoxid wird empfohlen.
Spezifikation
Kolorimetrisch | |
0,1 g | |
Beta-Glucuronidase(GUS)-Substrat |
X-Gluc | |
Chemisches Substrat |