Learn More
Cole-Parmer™ Nylon-Kabelbinder
Die Kabelbinder halten auch in öligen Sprühnebeln oder nassen Umgebungen die Spannung aufrecht. Cole-Parmer™ Nylon-Kabelbinder verfügen über einen robusten Verriegelungsmechanismus, der auch beim Bündeln von vibrierenden oder biegsamen Materialien sicher hält.
Marke: Cole-Parmer™ 06830-56
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Diese Bänder sind aus 6/6 Nylon spritzgegossen und korrodieren oder dehnen sich nicht
- Bänder einfach per Hand anbringen oder ein Spannwerkzeug verwenden (separat erhältlich)
- Die Bänder sind als UL-Komponenten anerkannt und selbstverlöschend gemäß UL94-Flam
- Klasse: V-2 (Modelle06830-85 und -95 haben einen UL-Flammenschutz von UL94-HB)
- Alle Kabelbinder mit solider Konstruktion (A und E entsprechen der militärischen Spezifikation MS3367, mit Ausnahme der Ausführungen für besonders schwere Lasten 06830-42 und -99)
- Die Kabelbinder halten Temperaturen bis 85 °C (185 °F) stand und haben einen Schmelzpunkt von 257 °C (495 °F); ausgenommen sind Kabelbinder mit Widerhaken, die Temperaturen bis 75 °C (167 °F) standhalten und einen Schmelzpunkt von 218 °C (425 °F) haben
Spezifikation
Kabelbinder | |
Weiß | |
1.000/Packung | |
Bänder einfach per Hand anbringen oder ein Spannwerkzeug verwenden |
Nylon | |
19 cm | |
Erkennung von UL-Komponenten |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Nylon-Kabelbinder > Farbe: Weiß; Länge: 19 cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur