Learn More
Thermo Scientific™ FastDigest XbaI
Artikelnummer. 10151320 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
300 μl (300 Reaktionen)
750 μl (750 Reaktionen)
Packungsgröße:
300 Reaktionen
Artikelnummer. 10151320
Marke: Thermo Scientific™ FD0684
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Einfache, doppelte oder mehrfache DNA-Verdauung innerhalb von 5 bis 15 Minuten mit dieser weiterentwickelten Reihe von Restriktionsenzymen, die in einem Universalpuffer zu 100 % aktiv sind.
Lambda-DNA (dam-), 0,7 % Agarose, 1 Spaltstelle
FastDigest Enzyme sind fortschrittliche schnelle Restriktionsenzyme, die im FastDigest Universalpuffer und im FastDigest Green Reaktionspuffer alle zu 100 % aktiv sind.
Der Universalpuffer ermöglicht einen schnellen Einzel-, Doppel- oder Mehrfach-Verdau von DNA innerhalb von 5 bis 15 Minuten ohne erforderlichen Pufferwechsel oder anschließende DNA-Reinigungsschritte. DNA-modifizierende Enzyme wie das Klenow-Fragment, T4 DNA-Ligase, alkalische Phosphatasen und T4 DNA-Polymerase besitzen alle im FastDigest-Puffer eine uneingeschränkte Aktivität. Aus diesem Grund können Enzyme für nachfolgende Anwendungen direkt dem FastDigest-Reaktionsgemisch hinzugefügt werden.
Als zusätzliche Erleichterung enthält FastDigest Green Buffer ein Dichtereagenz und zwei Tracking-Farbstoffe zum direkten Auftragen der verdauten Reaktionsprodukte auf ein Gel.
Kurze Inkubationszeiten und eine optimale Zusammensetzung des FastDigest-Universalpuffers verhindern das Auftreten von Star-Aktivitäts-Effekten.
Sämtliche FastDigest-Enzyme sind in den universell verwendbaren FastDigest und FastDigest Green Buffern zu 100 % aktiv und können DNA innerhalb von 5 bis 15 min verdauen. Dies ermöglicht die gleichzeitige Verwendung beliebiger Kombinationen von Restriktionsenzymen in einem Reaktionsgefäß und macht nachfolgende Aufschlüsse überflüssig. Hinzu kommt der Vorteil, dass sich das Reaktionsgemisch mithilfe des Fast Digest Green Puffers direkt auf ein Gel auftragen lässt. Mit den FastDigest Enzymen lassen sich plasmidische, genomische und virale DNA sowie PCR-Produkte verdauen, ohne dass es bei längeren Inkubationszeiten zu Star-Aktivität kommt.
5'...T▵C T A G A...3'
3'...A G A T C▵T...5'
  • 100 % Aktivität aller FastDigest-Enzyme im neuen Green Universal-Verdaupuffer
  • 100 % Pufferkompatibilität mit allen Folgeanwendungen
  • Vollständiger Verdau in 5 bis 15 Minuten. Direktes Auftragen des Reaktionsgemisches auf Gele möglich
Enthält:
Zwei Versionen des universellen FastDigest Puffers werden mit jedem Enzym geliefert: 10x FastDigest Puffer und 10x FastDigest Green-Puffer. Sämtliche FastDigest Enzyme sind in beiden Puffern zu 100 % aktiv. Die in üblichen Folgeanwendungen wie Ligation, Blunting und Dephosphorylierung verwendeten Enzyme sind ebenfalls in beiden Puffern zu 100 % aktiv.
Empfohlen für:
Schnelle Klonanalyse; schnelle Präparation von DNA für die Klonierung; Verdau von PCR-Produkten; schnelle RFLP-Genotypisierung; Verdau schwer spaltbarer DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • FastDigest XbaI (300 μL)
• 10X FastDigest Buffer (1.0 mL)
• 10X FastDigest Green Buffer (1.0 mL)
Store at –20°C.
Methylierungsempfindlichkeit Empfindlich für Dam-Methylierung, nicht empfindlich für CpG-Methylierung und Dcm-Methylierung, nicht empfindlich für CpG-Methylierung und Dcm-Methylierung, Not Dcm Methylation-Sensitive
Enzym Xba I
Kompatibler Puffer 10x FastDigest Puffer/FastDigest Green Puffer
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung Ja
Optimale Reaktionstemperatur 37°C
Typ IIS RE Nein
Menge 300 μl (300 Reaktionen)
Produkttyp Restriktionsenzym
Forschungskategorie Herkömmliches Klonen
Produktlinie FastDigest
Überhang 5' protruding ends
Inactivation Temperature 65°C