Learn More
Falcon™ Polystyrolröhrchen mit rundem Boden
Aus optisch klarem Polystyrol für einfaches Betrachten der Probe. Corning™ Falcon™ Rundboden-Polystyrolröhrchen werden häufig in Laborprotokollen verwendet und erwähnt.
104.12 € - 371.29 €
Specifications
Farbe | Klar |
---|---|
Beschreibung | 1400 × g |
Material | Polystyrol |
Einwegprodukt | Ja |
Graduated | Nein |
Product Code | Brand | Kapazität (metrisch) | Verschlusstyp | Sterilität | Verpackung | Price | Quantity & Availability | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Kapazität (metrisch) | Verschlusstyp | Sterilität | Verpackung | Price | Quantity & Availability | ||||||
10694331
![]() ![]() |
Falcon™
352045 |
19 mL | Schraubverschluss | Steril | Einzeln verpackt, 500/Karton |
224.17 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12678475
![]() ![]() |
Falcon™
352037 |
16 ml | Schraubverschluss | Steril | Einzeln verpackt, 500/Karton |
217.68 €
500 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
10769861
![]() ![]() |
Falcon™
352025 |
16 ml | Schraubverschluss | Steril | 125/Beutel, 1000/Karton |
371.29 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10186360
![]() ![]() |
Falcon™
352008 |
5 ml | Nicht enthalten | Unsteril | Großpackung, 1000/Karton |
104.12 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10100151
![]() |
Falcon™
352058 |
5 ml | Schnappverschluss | Steril | 25/Beutel, 500/Karton |
123.67 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10252421
![]() |
Falcon™
352057 |
14 ml | Schnappverschluss | Steril | 25/Beutel, 500/Karton |
134.69 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10568531
|
Falcon™
352057 |
14 ml | Schnappverschluss | Steril | 25/Beutel, 500/Karton | N/A | N/A | N/A | |||||
10186400
![]() |
Falcon™
352054 |
5 ml | Schnappverschluss | Steril | 125/Beutel, 1000/Karton |
214.76 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10222901
![]() ![]() |
Falcon™
352027 |
8 ml | Schraubverschluss | Steril | 125/Beutel, 1000/Karton |
362.57 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10481751
![]() ![]() |
Falcon™
352051 |
14 ml | Schnappverschluss | Steril | 125/Beutel, 1000/Karton |
227.79 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10579511
![]() |
Falcon™
352052 |
5 ml | Nicht enthalten | Steril | 1000/Karton |
149.71 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10088710
![]() ![]() |
Falcon™
352003 |
5 ml | Schnappverschluss | Steril | Einzeln verpackt, 500/Karton |
143.23 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10408851
![]() ![]() |
Falcon™
352017 |
14 mL | Nicht enthalten | Steril | 125/Beutel, 1000/Karton |
162.66 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10769331
![]() ![]() |
Falcon™
352001 |
14 mL | Schnappverschluss | Steril | Einzeln verpackt, 500/Karton |
156.23 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Description
- Die Einzelverpackungen sind mit medizinischen Verpackungsmaterialien verpackt und ermöglichen einen keimfreien Zugang Vielfach in veröffentlichten Laborverfahren und -protokollen erwähnt (z. B. Molecular Cloning, 2. Auflage, T. Maniatis et al.)
- Erhältlich mit schwerem, langlebigem Schnappverschluss mit zwei Positionen für eine einfache Handhabung; mit Schraubverschluss oder ohne Verschluss
- Alle Größen werden steril geliefert; die Größe 12 × 75 mm ohne Verschluss ist auch als nicht sterile Ausführung erhältlich
Specifications
Klar | |
Polystyrol | |
Nein |
1400 × g | |
Ja | |
Reagenzgläser |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Falcon™ Polystyrolröhrchen mit rundem Boden