Learn More
Gosselin™ 5 ml-Teströhrchen mit rundem Boden
Hergestellt aus Polystyrol oder Polypropylen. Gosselin™ 5 ml-Reagenzgläser mit Rundboden haben eine runde Form.
Marke: Gosselin TK75-022
120.32 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Reagenzgläser aus natürlichem Polystyrol oder Polypropylen
- Nennvolumen 5 ml
- Montiert
Spezifikation
EC N°1935/2004, ISO 11137 | |
LDPE | |
5 ml | |
Anwendungen in Medizin, Milchwirtschaft, Umwelt, Industrie, Mikrobiologie | |
500/Beutel | |
Nein | |
12,8 mm | |
Rundboden-Röhrchen |
Rot | |
Naturfarben | |
Polystyrol | |
Gerader Verschluss | |
2000/Packung | |
Steril | |
Gerader Verschluss |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gosselin™ 5 ml-Teströhrchen mit rundem Boden > Steril; Polystyrol; mit gerader Verschlusskappe
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur