Learn More
Falcon™ Polystyrolröhrchen mit rundem Boden
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Aus optisch klarem Polystyrol für einfaches Betrachten der Probe. Corning™ Falcon™ Rundboden-Polystyrolröhrchen werden häufig in Laborprotokollen verwendet und erwähnt.
Marke:  Falcon™ 352008
95.28 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10186360
  • 104.12 € / 1000 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Weitverbreitet und in Laborprotokollen dokumentiert
  • Steril, pyrogenfrei, geprüft auf weniger als 0,1 EU/ml (Bestellnr. 352008 unsteril)
Die Grundlage für einheitliche Forschungsergebnisse
  • Zuverlässige Rückhaltevorrichtung für Laborflüssigkeitsproben
  • Polystyrol-Röhrchen eignen sich am besten für Verfahren, die hohe optische Klarheit erfordern
  • Verpackungsmaterialien im medizinischen Stil
  • RZB-Wert 1.400 (RZB-Angaben beziehen sich auf die in g-Kraft gemessene relative Zentrifugalkraft für Materialien mit einem spezifischen Gewicht von 1,0, die in einem geeigneten Rotor mit angemessenem Polster und Sicherheitsvorkehrungen verwendet werden. Röhrchen, die mit organischen Lösungsmitteln bei Temperaturen unter 0 °C verwendet werden, können niedrigere RZB-Werte haben.)
  • Die Abmessungen und Volumina der Röhrchen sind ungefähre Angaben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Klar
5 ml
Polystyrol
Großpackung, 1000/Karton
Nein
Nicht enthalten
1400 x G
75 mm
Ja
Unsteril
12 mm
Reagenzgläser
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer33624197 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum03/06/2025 Catalog Number352008
Chargennummer33624196 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum03/06/2025 Catalog Number352008
Chargennummer33424039 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum03/06/2025 Catalog Number352008
Chargennummer03425106 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum03/06/2025 Catalog Number352008
Chargennummer01525679 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum03/06/2025 Catalog Number352008
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Falcon™ Polystyrolröhrchen mit rundem Boden > Ohne; 5 ml