Learn More
Falcon™ Unbehandelte Gewebekulturflaschen
Die Oberfläche ähnelt der einer bakteriologischen Petrischale
Marke: Falcon™ 353133
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit schrägen Schultern
- Die Wachstumsoberfläche ist hydrophober als eine behandelte Oberfläche
- Nicht-pyrogen und steril
- Gefertigt aus durchsichtigem, nichtrecyceltem Polystyrol
- Unter ISO 9002-zertifizierten Fertigungsbedingungen hergestellt
- 100%ige Dichtheitsprüfung von spritzgegossenen Kolben; Volumetrische Teilungsgenauigkeit (±5 % des Volumens); Hohe Anforderungen an die Ebenheit der optischen Wachstumsoberfläche
- Verschlusstypen: Steckverschlusskappen mit zwei Positionen für den Einsatz bei offener oder geschlossener Inkubation
- Belüftete Kappen mit 0.2 μm-Membran für gleichmäßigen Gasaustausch und geringere Kontamination
- Die starren phenolischen (ausgekleideten) Kappen drehen sich auf und gewährleisten eine besonders zuverlässige Flüssigkeits- und Gasabdichtung
Spezifikation
8,45 oz. | |
Phenolharz | |
Polystyrol | |
Gerade | |
5/Packung | |
Nicht behandelt | |
Rechteckig |
Weiß | |
250 ml | |
Für verbesserte Zellanhaftung und Wachstum | |
60/Karton | |
Rechteckig | |
Steril | |
Verschlusskappe mit Dichtring |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Falcon™ Unbehandelte Gewebekulturflaschen > 75 cm2
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur