Learn More
Corning™ T-75 Zellkulturflaschen, U-Form
Höherer Gebrauchswert bei Beibehaltung des Umfelds für Zellwachstum wie bei Vorgängervarianten. Corning™ U-förmige Zellkulturflaschen zeichnen sich durch eine ergonomische Form mit weniger Ecken für besseres Zellschaben und für die Verwendbarkeit größerer Pipetten aus.
Marke: Corning™ 431464U
Beschreibung
- Art des Verschlusses: Mit belüftetem, phenolischem oder Dichtungssteckverschluss erhältlich
- 75 cm2 Zellwachstumsfläche
- Weniger Ecken sorgen für einfacheres Abkratzen
- Leichteres Greifen mit besserem Zugang zur Kappe
- Unbehandelte Oberfläche
- Nicht-pyrogenisch
- Harz erfüllt Anforderungen der USP-Klasse VI
- Steril bis SAL 10-6
- Zu 100 % auf Dichtigkeit getestet
- BSE/TSE-konform
- Mit schrägem Hals
- Permanente Graduierungen für die volumetrische Messschätzung
- Optionale Entnahme von Flüssigkeit über das Pipettendivot
- Zugang für Pipetten bis zu 50 ml
- Stabiles Stapeldesign
- Polystyrol gemäß USP Klasse VI
- Hergestellt gemäß cGMP-Standards
Spezifikation
2,02 oz. | |
Polystyrol | |
Chargennummern für einfache Rückführbarkeit | |
U-förmig | |
Ja | |
Belüftet |
60 ml | |
Zellkultur | |
Schräg | |
Keine | |
Steril | |
75 cm2 |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
00825001 | Qualitätsbescheinigung | 17/03/2025 | 431464U |
32724006 | Qualitätsbescheinigung | 01/03/2025 | 431464U |
22124005 | Qualitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 431464U |
22124004 | Qualitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 431464U |
17924003 | Qualitätsbescheinigung | 07/10/2024 | 431464U |
Die Produkte sind ausschließlich für Forschungsanwendungen vorgesehen. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen oder therapeutischen Verfahren bestimmt.