Learn More
Eppendorf™ Zentrifugenadapter für MTP/DWP-Rotorbecher
Artikelnummer. 10446332 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
384-Well-PCR-Platte
96-Well-PCR-Platte
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 10446332
Marke: Eppendorf™ 5825711009
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur Verwendung mit Plattenrotoren.
  • Erhältlich als 96- oder 384-Well-PCR-Platten
  • Wird in Packungen mit 2 Stück geliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Adapter
Röhrchentyp PCR-Platte
Fassungsvermögen 96-Well-PCR-Platte
Zur Verwendung mit (Geräte) alle MTP/DWP Rotorbecher
Anzahl Plätze 4
Anzahl pro Packung 2 pro Packung