Learn More
Corning™ Primaria™ Flaschen für Gewebekulturen
GREENER_CHOICE
Bessere Anhaftung, Ausbreitung und besseres Wachstum bei vielen Primärzellen oder Zelllinien. Corning™ Primaria™ Flaschen für Gewebekulturen eignen sich für die Anzucht von Zellen, die auf herkömmlichen, negativ geladenen Standard-Gewebekulturoberflächen nur schwer wachsen —einschließlich Tumorzellen, Endothelzellen und Hepatozyten.
Marke:  Corning™ 353824
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10196070
  • 436.74 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 08-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die permanente, stabile Modifikation der Oberfläche aus Polystyrol bindet eine Mischung aus anionischen und kationischen Funktionsgruppen ein
  • Steril, nicht-pyrogenisch
  • Durch einen proprietären Vakuum-Gas-Plasma-Behandlungsprozess modifiziertes Polystyrol mit Kristallgütegrad
  • Stabile, permanente Oberflächenmodifikation
  • Mit Dichtungssteckschraubverschlüssen oder Belüftungsverschlusskappe
  • Beide Ausführungen sind in zwei Größen lieferbar
  • 50 ml-Kolben besitzen einen Schräghals, 250 ml-Kolben besitzen einen geraden Hals
  • Proben aus jeder Charge werden mit einer Elektronenspektroskopie für chemische Analysen (ESCA) untersucht, um ein konsistentes Verhältnis der stickstoffhaltigen Funktionsgruppen zu gewährleisten
Bestellinformation
Kleinere Kolben werden zu jeweils 20 Stück pro Verpackung in Schachteln zu 200 Stück (08-772-45 in Kästen zu 100 Stück) und größere Kolben zu fünf Stück pro Verpackung in Kästen zu 100 Stück verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blau
250 ml
Gerade
5/Packung
Steril
Verschlusskappe mit Dichtring
Phenolharz
Polystyrol
100/Karton
Rechteckig
Rechteckig
75 cm2
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Corning™ Primaria™ Flaschen für Gewebekulturen > Dichtungsstopfen; 75 cm2
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umgebung zu reduzieren, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.