Learn More
Gosselin™ 10 ml-Röhrchen aus Polystyrol mit rundem Boden
Aus Polystyrol. Gosselin™ 10 ml-Polystyrolröhrchen mit rundem Boden eignen sich für klinische Anwendungen, Lebensmittel und industrielle Anwendungen.
Marke: Gosselin TL11-01
Beschreibung
- Runder Boden
- Polystyrol
- Natürliche (klare) Farbe
- Für Lebensmittel geeignet
- Zertifiziert nach EC N°1935/2004, ISO 11137 : Nil
Spezifikation
CE, IVD, ISO 11137 | |
10 ml | |
Für klinische Verwendung, Milchprodukte, Umwelt, Industrie, Mikrobiologie | |
1000 Schachtel | |
Unsteril | |
Nicht enthalten |
Naturfarben | |
Polystyrol | |
250/Beutel | |
Nein | |
16 mm | |
Reagenzglas |